Description
本文研究的三种甜味剂(甜蜜素、安赛蜜、糖精钠)和两种防腐剂(山 梨酸钾、苯甲酸钠),均有国标测定方法,但测定条件不同,不能实现同时 检测。其中,甜蜜素国标测定方法为气相色谱法[4],但其前处理方法比较复 杂,干扰因素多[5]。甜蜜素的分析也可采用高效液相色谱法,紫外检测,但信 号较弱,灵敏度低[6]。通常需采用柱前衍生的方法以增强紫外信号的强度,但 同时增加了样品前处理步骤,且不能同时测定其它甜味剂。 这五种物质分子中都带有易电离的阴离子基团,因此可通过阴离子交换 分离,电导检测器检测[7],因此离子色谱作为合适的测定方法得到很快发展。 本方法采用IonPac AS17-C阴离子交换色谱柱,通过淋洗条件优化,使用两 阶等浓度氢氧化钾淋洗液洗脱,使待测离子和样品基体获得了良好的分离效 果,在多种食品测定中获得了成功的应用。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | :离子色谱;电导检测;IonPac AS17-C;甜味剂;防腐剂;食品质 量分析 |
| Matrix: | 食品 |
| Author: | 李静 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.