Description
溴酸根的检测方法主要有化学法与仪器法,其中化学法有亚硫酸盐滴定 法、碘量法,但如果产品中含有具有氧化性的物质,使用上述方法可能导致结 果偏离;仪器法主要包括气相色谱法、高压液相色谱法和离子色谱法等[4-10], 检测结果也常有假阳性现象发生。本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱 法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。 该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大 地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 离子色谱;ICP-MS;IonPac AS19;饮料;溴酸根;溴离子 |
| Matrix: | 饮料 |
| Author: | 王海波 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.