Description
本文探索建立了抑制电导-离子排斥色谱测定化妆品中硼酸盐含量的方法,选用对硼酸有独特选择性的离子排斥色谱柱IonPac ICE-borate为分析柱,抑制电导检测, 15 min之内即可完成化妆品样品中硼酸盐的检测。方法重现性较好,操作简单。| Market: | Other |
| Keywords: | 离子色谱;电导;IonPac ICE-borate;化妆品;硼酸 |
| Matrix: | 化妆品 |
| Author: | 郑洪国 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.