Description
目前,生物胺的准确定量测定方法主要有气质联用、 液相色谱法[2]和离子色谱法[3]等。其中仅离子色谱法无需 将生物胺经过繁琐的柱前衍生或预衍生处理,以离子交换 分离为基础,简单而迅捷地实现了腐胺、尸胺等五种生物 胺的分离测定。毛细管离子色谱的诞生,是离子色谱发展 的重要里程碑,标志着离子色谱进入了低消耗、低成本、 高效率时代。其微升级的流量,极大地降低了淋洗液的消 耗,配合淋洗液自动发生装置使用,可实现长达18个月 的连续开机运转,有效地保证了各种突发事件发生时,离 子色谱总能在第一时间内完成对应的应急样品测定。 本文以毛细管离子色谱为依托,选用高效阳离子交换 分离柱IonPac CS19,以甲基磺酸淋洗液发生器在线产生 甲基磺酸溶液,梯度淋洗,完成了地表水、自来水样品中 痕量腐胺、尸胺等五种常见生物胺的分离分析。方法重复 性较好,准确性较高。| Market: | Water Analysis |
| Keywords: | 毛细管离子色谱;电导;IonPac CS19;地表水、饮用水;生物胺 |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 郑洪国 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.