Description
氰化物拥有令人生畏的毒性,是严重危害食品安全 的剧毒化合物,但其却广泛存在于自然界。典型如木薯、 杏等植物中均存在与糖分子结合以含氰糖苷形式存在的氰 化物。而木薯则是酒精工业的良好原料,以木薯或野生植 物酿制的酒,研究发现其氰化物含量均较高[1],因而氰化 物也成为白酒的一项重要安全检测指标。我国在相应国标 《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB2757-2012)[2] 中规定氰化物指标均按100%酒精度折算时,白酒中氰化 物应小于8 mg/L(以HCN计算)。 目前,国内检测白酒中氰化物含量的国家标准方法为 比色法,其必须经过蒸馏步骤,且常存在浑浊现象而严重 干扰测定结果[3]。此外还有采用气相色谱法,但是该方法 操作非常繁琐,虽无需蒸馏但需要经过复杂处理将氰化物 转化为溴化氰再进行检测[4]。本文旨在建立一套离子色谱 检测白酒中氰化物的简单方法,借助于离子交换色谱柱的 分离能力减少样品基体对于氰化物结果的干扰。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 离子色谱;脉冲安培检测;IonPac AS11-HC;蒸馏白酒;氰化物 |
| Matrix: | 白酒 |
| Author: | 李仁勇 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.