Description
食品和饮料中的无机阳离子是其质量控制的重要指标,钠和钾是保持人 体电解质平衡的基础,适量的锂离子能改善人体造血功能,提高免疫机能, 镁和钙是人体骨骼生长的重要成分,而胺是食品质量的指示剂,其大多数属 于痕量元素,超过一定限量就会对人体产生危害。目前用离子色谱法可以对 样品中阳离子同时进行测定[1-4],常规型离子色谱通常的流速为1 mL/min,当 样品测定任务量大时,溶剂消耗量大且需要频繁人工加水。 作为离子色谱发展的一个方向,毛细管型离子色谱法解决了常规方法存 在的一些问题[5-6],它采用0.01 mL/min流速,一年水消耗量仅为0.5 L,大大降 低了人工加水频率,且具有灵敏度高,进样量少等优点[7-8],同时该系统稳定 性好,可长期处于待测状态。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 毛细管离子色谱;IonPac CS12A Capillary;阳离子 |
| Matrix: | 饮料 |
| Author: | 张婷婷 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.