Description
本文使用毛细管离子色谱-安培检测研究了枸杞多糖 的单糖组成,对其中几种低含量单糖的浓度也可进行准 确测定。对水解使用酸种类和浓度、水解温度和时间等 前处理条件进行了考察优化,并结合离子色谱糖分析柱 对单糖的良好分离能力和脉冲安培检测的高灵敏度,可 以对枸杞多糖中单糖组分进行更全面的剖析。本文采用 的测定方法也可以广泛用于其他物质中多糖的检测,为 多糖结构研究提供更全面有效的信息。| Market: | Pharma |
| Keywords: | 毛细管离子色谱;脉冲安培检测;Capillary CarboPac PA20;单糖 组成;枸杞多糖 |
| Matrix: | 枸杞 |
| Author: | 李静 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.