Description
硫氰酸是无色、易挥发、有强烈气味的强酸性液体,略有毒性。硫氰 酸稀溶液稳定,如加热或与氢硫酸及无机酸作用,可分解成为氰化物,有剧 毒。硫氰酸盐是致甲状腺肿物质, 可阻滞甲状腺激素合成,引起甲状腺肿。 有文献研究发现加入微量的硫氰酸盐和过氧化氢(分别约为12和8.5 mg/L), 会在牛奶中获得较好的抗菌的乳过氧化物酶(LP)体系活动,可作为一种可 靠的方法用于保存冷却过的或未冷却过的生奶。卫生部在禁止使用的添加剂 名录中规定:硫氰酸根不可以作为乳及液态奶的添加剂。本研究建立了测定 液态奶中硫氰酸根的离子色谱法,方法简便、快速,实用性强,回收率好, 检测结果稳定可靠。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 离子色谱;电导;IonPac AS16;液态奶;硫氰酸根 |
| Matrix: | 液态奶 |
| Author: | 王海波 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.