Description
溴酸钾对皮肤、眼睛和粘膜具有一定的刺激性,《化妆品卫生规范》 (2007版)中明令禁止添加。AOAC 956.03[1]标准方法中采用碘-淀粉显色, 硫代硫酸钠返滴定法定量测定了小麦粉和面粉中溴酸盐的含量,方法操作较 为繁琐,且容易受到样品中具有氧化还原能力的物质的干扰,造成检测结果 假阳性。GB/T 5750.10-2006推荐以抑制电导-离子色谱法直接测定饮用水中 溴酸盐的含量[2]。化妆品中添加了各类保湿剂、防腐剂,对滴定法和直接电 导-离子色谱法的检测结果产生了较多未知干扰,增加了溴酸盐的检测难度。 梁春穗等[3]以邻二甲基联苯盐酸盐为衍生试剂,柱后衍生-离子色谱法测定了 面粉中溴酸盐的含量,取得了良好的分离检测效果,具有选择性好,灵敏度 高等特点,但衍生试剂对人体具有一定的危害性。 本文研究建立了柱后衍生-离子色谱测定化妆品中溴酸盐的方法,方法选 用对人体无害的无机试剂,使用AMMS在线产生衍生反应所需衍生试剂,对 溴酸盐具有独特的选择性,消除了样品基体对溴酸盐的干扰。| Market: | Chemical |
| Keywords: | 离子色谱;紫外检测;柱后衍生;IonPac AS19;化妆品;溴酸盐 |
| Matrix: | 化妆品 |
| Author: | 郑洪国 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.