Description
SBE-β-CD样品基体相对简单,干扰较少,易于分 离。安培检测器可进一步提高方法的选择性。方法前处 理简单,样品水稀释后即可直接进样分析,样品谱图见图 1。方法线性良好,灵敏度高,重现性好。| Market: | Pharma |
| Keywords: | :离子色谱;脉冲安培检测;IonPac AS11;磺丁基醚-β-环糊精; β-环糊精 |
| Matrix: | 磺丁基醚 |
| Author: | 韩春霞 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.