Description
偶氮甲酰胺(Azodicarbonamide,下称ADA)(分子结构式见 图1)作为食品添加剂在面粉及其制品中广泛使用,其主 要目的是用来增加面筋,改善面团流变学特性和机械加 工性能、借以增加面粉质量。目前,ADA 在美国等国广泛 应用,但在欧盟从90 年代起就禁止使用,原因是ADA 在 180℃~ 220℃温度下,半小时左右即可生成氨基脲,一 种与硝基呋喃类代谢产物一致的化合物。因此,美国食 品药品监督管理局(FDA) 规定小麦粉中的ADA 最大使用 量为0.045 g/kg,我国规定的推荐使用量为0.0l~0.02 g/kg。 目前还没有一个完善的标准方法来检测它,因此,建立 一种测定面粉中ADA 含量的液相色谱方法,从源头控制 ADA 加入量,这对加强卫生监督,保障人们的身体健康具 有重要的现实意义。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 氨基柱;紫外检测器;食品添加剂 |
| Matrix: | 面粉 |
| Author: | 刘绿叶 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.