Description
烟草中的水分作为一项非常重要的监测指标,在卷烟的制 丝、卷接、储存以及卷烟内在质量的评价等诸多方面均被 进行考察。在烟草制丝过程中,烟草水分的稳定性直接 决定烟草加工质量,尤其是对烟草加工质量的稳定性起决 定性作用;在卷接过程中,烟草水分的含量将影响烟丝在 卷制过程中的抗造碎性能,并直接影响卷烟单支重量、空 头率和废品率;在储存过程中,高的烟丝水分含量将会导 致烟支霉变;在卷烟内在质量评价方面,烟丝含水率将对 卷烟的香吃味产生直接的影响,高的水分含量会导致烟支 燃烧速度慢、烟气量少、烟味平淡、烟草的香气和吃味等 不能充分挥发出来,低的水分含量会导致烟支燃烧速度较 快、烟气量大、烟味浓烈不醇和、刺激性和辛辣味增加。 因此,从卷烟的生产加工到卷烟品吸等各个过程均需对烟 草水分进行监测,这对卷烟的生产以及质量监控具有重要 的指导意义。Market: | Food and Beverage |
Keywords: | GC-TCD, 水分, 烟草 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.