Description
本文采用加速溶剂萃取- 气质联用法(ASE-GC/MS)测定PM2.5 中的多环芳烃,样品前处理只需要20min 即可完成,无须经过繁琐的人工前处理过程,与传统的索氏提取相比, 加速溶剂萃取不仅时间消耗少, 试剂消耗量少, 并且操作简单, 回收率高。同时,ISQ 单四极杆质谱为检测多环芳烃提供超高的灵敏度、检出限,能够满足PM2.5 中痕量的PAHs 的检测需求。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 雾霾;ASE350;TRACE 1310 GC;ISQ GC-MS;HJ646-2013 |
| Matrix: | PM2.5 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.