Description
建立了一套快速测定矿泉水中碘离子的抑制型电导离子色谱方法,利用碳酸盐体系亲水性阴离子交换色谱柱IonPac AS22进行分离,样品中的碘离子可以在15 min内被完全洗脱,而矿泉水中含有的大量氯离子、硫酸根等不影响碘离子的分析。该方法所需离子色谱仪配置较低,淋洗液的配制方法简单,结果稳定可靠,更容易在检测领域内得到推广。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 离子色谱;电导检测;IonPac AS22;矿泉水;碘离子 |
| Matrix: | 矿泉水 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.