Description
毛细管离子色谱法同时测定饮用水中痕量碘离子、硫氰酸根和草甘膦,方法简便、稳定,线性范围内相关性好,准确度高,受其他因素干扰小。还具有样品用量少,淋洗液消耗极低等优点,可以用于水中痕量碘离子、硫氰酸根和草甘膦的同时测定,具有较高的实用价值。Market: | Environmental |
Keywords: | 毛细管离子色谱;饮用水;碘离子;硫氰酸根;草甘膦 |
Matrix: | 水 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.