Description
采用Carbonyl专用色谱柱2.2 μm超高效液相色谱柱,获得了较好的分离度与重现性,而且单纯采用ACN和水的流动相,也能达到相同的分离度,是一个较好分离与检测方法。Market: | Environmental |
Keywords: | 超高效液相色谱法;紫外检测器;醛酮衍生物;汽车室内空气;Carbonyl专用色谱柱 |
Matrix: | 汽车室内空气 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.