Description
I近年、食の安全へ消費者の関心が高まるなか、食品の残留農薬検査においては、対象となる農薬の数が飛躍的に多くなってきています。また、2006年5月のポジティブリスト制導入により、一度に多成分の農薬を、迅速かつ正確に測定することが求められています。LC/MS/MSシステムはこのような夾雑物を多く含む試料から、選択的に目的化合物を高感度で定量する手法として、近年多くの実績をあげています。ここでは、LC/MS/MSを用いて、農薬35成分を一斉分析した結果をご紹介します。| Market: | Environmental |
| Keywords: | LC-MS/MS, H-SRM, 多成分一斉分析, 食品残留農薬, クロストーク |
| Matrix: | Foods |
| Author: | 編集発行 : サーモエレクトロン株式会社 マーケティング部 |
| Affiliation: | サーモエレクトロン株式会社 C&MS 営業部 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.