Description
在尿中,修饰核苷的含量分布在一个 较窄的范围。当人体的某一部分发生癌变时,核糖核酸周 转加快,导致尿液或血液中修饰核苷的含量急剧增加。研 究发现,通过测定尿或血液中的修饰核苷的增加程度,可 对癌症的发病进行早期诊断。修饰核苷在临床上被认为是 一种潜在的肿瘤标记物。 本实验采用离子色谱法脉冲安培法分离测定7种核 苷,分离度好,灵敏度高,操作简便,建立了一种有效检 测尿液中核苷的方法。| Market: | Clinical Research |
| Keywords: | 离子色谱;脉冲积分安培;核苷;尿液 |
| Matrix: | 尿液 |
| Author: | 潘广文 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.