Find methods for your needs
羧甲司坦中氯乙酸的测定 Be the first to rate this application
羧甲司坦中氯乙酸的测定
Description
羧甲司坦 [ S-(羧甲基)-半胱氨酸 ] 是黏痰溶解药,能减 少支气管的粘液分泌,使痰的粘稠度下降而易于咳出[1]。临 床上用于慢性支气管炎,支气管哮喘等引起的痰液稠厚、 咳痰困难、肺通气功能不全。羧甲司坦是由L-半胱氨酸和 氯乙酸在氢氧化钠催化下缩合而成,目前的生产工艺不可 避免含有少量氯乙酸残留。氯乙酸有毒,半致死剂量为 76 mg/kg。有心脏毒性和血液毒性,还有可能致癌,因 此必须严格控制其含量。2010版中国药典标准提高项目 中,对羧甲司坦的氯乙酸含量提出了检测要求[2]。 羧甲司坦及其杂质的检验方法为液相色谱法,但无法 检测低含量的氯乙酸。氯乙酸的检测方法有气相色谱法和 离子色谱法。但气相色谱法需要衍生,操作麻烦。离子色 谱法则直接进样就可以达到比较高的灵敏度,因此选用离 子色谱法进行检测。
Market: Pharma
Keywords: 羧甲司坦、氯乙酸、离子色谱
Matrix: 羧甲司坦
Author: 钟新林
Uploaded on 2/2/2016.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.