Description
目前测量亚硫酸盐方法为比色法,碘量法,蒸馏- 碱滴定法[1,2],比色法容易受到基体颜色干扰适用范围有 限,碘量法和蒸馏-碱滴定法专属性低,容易产生误判。 亚硫酸盐易溶于水,在水中解离出亚硫酸根离子,适合离 子色谱法分析。国内外有文献报道采用安培检测器的离子 排斥色谱法测定亚硫酸盐[3,4],因亚硫酸盐本身容易被氧 化,配制时往往需在溶剂中添加一定量的甲醛,这在使用 安培检测时容易造成电极被污染,产生干扰而不稳定,电 导检测器则不受甲醛干扰更为稳定,且属于通用检测器, 一般实验室均有配置。本方法建立牙膏中亚硫酸盐的抑制 型离子色谱电导检测法,灵敏度高,方法简便、快速,检 测结果稳定可靠。| Market: | Other |
| Keywords: | 亚硫酸盐;离子色谱;电导;牙膏 |
| Matrix: | 牙膏 |
| Author: | 姜振邦 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.