Description
从本方法所得结果可见,真实的燕窝样品中含有唾 液酸。通过样品中NeuAc/ GalN的比率,可以作为燕窝质 量优劣判定的指标之一。本文建立的高效阴离子色谱-安 培检测测定燕窝中糖概况的方法,样品前处理简单、方 便。方法稳定,线性范围内相关性好,准确度高。将本 方法应用于燕窝中糖的测定,可用于燕窝真假及质量的 判定,具有较好的实用价值。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 离子色谱;安培检测;燕窝;糖 |
| Matrix: | 燕窝 |
| Author: | 陈军 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.