Description
原油是全球最主要的一次能源,当前能源短缺的实质是原油短缺。车用 燃料是原油最主要的应用领域,占全球原油总消耗量的70%以上。长期高居 不下的油价引发了各界对可再生能源的热烈讨论,其中生物燃油的发展前景 最为看好,甲醇汽油正是一种“以煤代油”的路径,可以作为汽油的替代物 从而实现对原油的部分替代。甲醇汽油是在现有的汽油中加入15%甲醇及 10%~15%稳定剂,可调合成93#、95#或97#车用甲醇汽油,其常规排放 低于常用汽油,非常规排放在现有技术下可以达到甚至超过常用汽油排放水 平,尤其是使用甲醇汽油不需对汽车发动机做改造,这一优势被视为推广甲 醇汽油最方便的途径。 优质的生物燃油,对其中的杂质如无机盐的含量要求十分严格,因此有 必要建立一种简便、灵敏、准确的测定甲醇汽油中无机盐的方法。离子色谱 法是测定无机阴阳离子的理想方法,但甲醇汽油基体复杂,不能直接进入色 谱柱。本文建立了一种利用阀切换技术,直接进样在线前处理消除基体干 扰,离子色谱法测定甲醇汽油中氯离子和硫酸根离子的分析方法,取得了令 人满意的结果。| Market: | Petrochem, Oil and Gas |
| Keywords: | 离子色谱;阀切换技术;阴离子;生物燃油 |
| Matrix: | 甲醇汽油 |
| Author: | 钟乃飞 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.