Find methods for your needs
离子色谱-脉冲安培检测法测定味精中 硫化物 Be the first to rate this application
离子色谱脉冲安培检测法测定味精中 硫化物
No compound information available.
Description
建立了一套测定味精中硫化物的离子色谱分析方 法,利用阴离子交换色谱柱IonPac AS7进行分离,脉 冲安培检测器测定了99%味精、加盐味精和增鲜味精样 品中的痕量硫化物。方法的选择性好,灵敏度高,分析 时间短,适用于市场上各品牌味精样品的分析,且方法 可应用到味精生产过程中各级谷氨酸钠溶液的实时监测 中,保障生产效率、产品品质和老百姓的食品安全。
Market: Food and Beverage
Keywords: 离子色谱;脉冲安培检测;IonPac AS7;味精;硫化物
Matrix: 味精
Author: 李仁勇
Uploaded on 2/2/2016.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.