Description
采用阀切换-非抑制型离子色谱法来测定奶制品中的 左旋肉碱,具有简单、快速、干扰少、环保等特点。相 比常见的其它测试方法,避免了繁琐的前处理,无需衍 生化,节约时间,重复性好,检出限能满足要求。该方 法可用于奶粉中左旋肉碱的含量测定。 但本方法也有不足,即无法区分左旋肉碱和右旋肉 碱,这是作者仍需继续研究的课题之一。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | :左旋肉碱;离子色谱;非抑制法;在线固相萃取 |
| Matrix: | 奶粉 |
| Author: | 陈军 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.