Description
。本方法使用双三元 高效液相色谱系统(DGLC-3600),采用在线固相萃取(Online SPE)技术,首先将样品中难洗脱的动物油脂等成份保 留在富集柱上(在线净化),然后通过切换阀将易洗脱 的目标物转入分析柱进行HPLC 分离,从而有效降低基质 成份对目标物的干扰。该方法可实现样品自动化前处理, 方法快速简便(测试周期约为30 min),灵敏度高(检测 限按供试品取样量折算可达0.15 μg/kg),且精密度和回 收率好,适于大批次样品的快速检定;SPE 小柱可在分析 过程中在线净化,重复使用,大大节省测试成本。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;荧光检测;多环芳烃 |
| Matrix: | 腊肉香肠 |
| Author: | 冉良骥 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.