Description
本方法使用双三元高效液相色谱系统(DGLC-3600),以 在线固相萃取(On- line SPE)技术对样品富集分离后再进 行HPLC 检测,该方法可实现样品的自动化前处理,方法 快速简便(测试周期仅为10min),灵敏度高(检测限达 1ppm,GB/T 5009.148-2003 为2.5ppm),回收率好,适用于 大批次样品的快速检定;同时由于SPE 小柱在分析过程中 可在线净化,能够多次重复使用,从而可以大大节省测试成本| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;紫外检测;多酚 |
| Matrix: | 植物油 |
| Author: | 冉良骥 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.