Description
本方法根据功能饮料样品的标识含量,选取相关浓度的 标准品对VB6、烟酸和咖啡因做标准曲线,线性范围在40 倍以上,线性良好,根据标准曲线得出的数据接近饮料中 标明的浓度(咖啡因200ppm,烟酸40ppm,VB64ppm), 通过放大谱图可以看到,目标化合物附近几乎没有任何 干扰,结果证明该方法适合饮料类样品中相关化合物的 检测。如果采用DAD 检测器进行不同时间进行不同波长 的设定,可以更有效的降低干扰。 本实验通过对相同低浓度的标准品反复进样得到该方法 的精密度数据,RSD<2.1%,又分别对同一瓶饮料里的不同 样品和不同瓶饮料里的样品进行重复性实验,RSD<1.5%, 大量数据显示Thermofisher U3000 系列液相色谱仪适合对该 类型饮料进行检测。 该方法样品仅需简单过滤后,即可直接检测。分析时间短, 26min 即可完成三种化合物的检测。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | VB6;烟酸;咖啡因;功能饮料 |
| Matrix: | 功能饮料 |
| Author: | 郭丽萍 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.