Description
上述研究结果表明,采用Thermo 1.7 μm ODS超高效 液相色谱柱,获得了较好的分离度与重现性,本方法分 析时间短,所需试剂体积少,可以运用于乘用车内空气 中醛酮类含量测试。| Market: | Other |
| Keywords: | 超高效液相色谱法;紫外检测器;醛酮衍生物; 汽车室内空气 |
| Matrix: | 醛酮化合物 |
| Author: | 刘绿叶 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.