Description
通过对TSQ vantage质谱参数的优化,同时采用 online SPE在线富集浓缩的技术,一是可以去除干扰,二 是可以提高分析通量,因此,该方法适合用于对化妆品 中激素类药物的分析。| Market: | Other |
| Keywords: | 糖皮质激素;Online SPE;液质联用法 |
| Matrix: | 化妆品 |
| Author: | 刘绿叶 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.