Description
偶氮二异丁腈(ABIN,结构图见图1)常用作醋酸乙烯和丙烯酸酯等聚合 或共聚合的引发剂,其加入量直接影响聚合度。AIBN易燃,有毒,遇热分解 放出氮气和含-(CH2)2-C-CN基团的有机氰化物,对人体危害较大[1]。 目前测定AIBN含量的方法有极谱法和分光光度法,极谱法使用剧毒物 汞,对人体危害极大。分光光度法测定聚合物中AIBN的含量方法简便,但是 样品基质干扰大。 AIBN自身紫外吸收较弱,分解温度为64 ℃,室温下缓慢分解,100 ℃ 急剧分解。一般在聚合物中含量较低,采用HPLC-UV或者高灵敏度的质谱或 者蒸发光散射检测器均无法达到要求。由于此聚合物样品中含有不易挥发的 DMSO,常见的无需加热的浓缩方式(如氮吹、冻干)也遇阻。本文利用双 三元高效液相系统(DGLC-3600),采用在线固相萃取方式(On-line SPE) 对样品进行在线富集后再进行HPLC检测,实验证明此方法可行。| Market: | Chemical | 
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;紫外检测;聚合物;偶氮二异丁腈 | 
| Matrix: | 聚合物 | 
| Author: | 刘兴国 | 
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.