Description
本研究利用戴安公司UltiMate 3000 双三元梯度液相 色谱系统建立了同时检测氢氯噻嗪和尼群地平的分析方 法。该方法方便,准确,重现性好,适合对血浆样品定 量分析。用CAPCELL MF C8固相萃取柱对血浆进行在线 前处理,避免手动样品前处理带来的误差,样品基质干 扰少,此分析方法可以为进一步的药代动力学-药效学联 合模型建立提供支持。| Market: | Other |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;紫外检测器;鼠血浆;氢氯噻嗪; 尼群地平 |
| Matrix: | 鼠血浆 |
| Author: | 刘兴国 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.