Description
本方法适合检测污水处理厂污水中的直链十二烷基 苯磺酸盐(LAS),基体干扰少,回收率高。7.5mL进 样,LAS总量检出限为1μg/L,灵敏度高于国标方法。 利用戴安公司双三元液相色谱系统(Ultimate 3000 DGLC),在线固相萃取技术(On-line SPE),实现样品 在线富集和基体去除,可以实现对低含量样品的准确测 定。用作SPE柱的IonPac NG1,兼容100%水相上样,可 反复使用,节约检测成本。| Market: | Water Analysis |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;紫外检测;废水;直链烷基苯磺酸盐 |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 潘媛媛 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.