Description
本方法参照国标GBT21916-2008和GBT5009.35, 这两个国标分别只同时检测了八种色素, 本文的方 法实现了9种色素同时检测。本实验使用Acclaim PA 柱,相比GBT21916-2008使用Diomonsil C18色谱柱和 GBT5009.35使用YWG-C18 10μm色谱,柱出峰顺序有 微小差别,分离度更好,可能是因为Acclaim C18的柱子 硅球粒度、封端更均匀。 标样过wax小柱回收率较好(见表7),而样品由于 受基质影响较大,加标回收率某些组分不高。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 液相色谱;紫外;Acclaim PA;Waters OASIS WAX;果味水; |
| Matrix: | 着色剂 |
| Author: | 郭丽萍 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.