Description
因为两种被分析物均没有反相保留且从结构式上观 察具有很强的阳离子性,因此去除机体中杂质选用了戴 安公司的Mix-mode WAX-1[4]的保护柱,这样样品在通过 该柱时其中的两种被分析物不会和该柱发生作用而直接 穿透,但基质中其余有反相保留或阴离子保留的物质则 会被该柱吸附。之后的富集柱选用Mix-mode WCX-1的 保护柱,依靠阳离子交换特性而将两种被分析物保留并 富集。| Market: | Water Analysis |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱法;紫外检测器;环境水;敌草快;百草枯 |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 袁斌 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.