Description
(1)在线SPE(OnLine SPE)方法对水中苯胺类化 合物的测定可完全满足EPA方法8131的要求。 (2)该方法简单可靠、重现性高,线性好,而且适 应性更好。 (3)戴安UltiMate 3000系列双梯度泵配合变色龙软 件可以| Market: | Water Analysis |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱法;紫外检测器;饮用水;环境水;苯胺 |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 袁斌 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.