Description
分别用ProPac HIC-10 和MAbPac HIC-10 色谱柱对MAbs 样品 进行分离,MAbPac HIC-10 的分离优势更突出,图5 中在 主峰前后有两个显著的杂质峰。通过MAbs 的高温降解 实验,图6 显示,主峰峰面积显著降低,而后面的杂质 峰也有明显提高,因此采用MAbPac HIC-10 色谱柱能够更 好地监控MAbs 药物的质量,保证用药的安全性。| Market: | BioPharma |
| Keywords: | 疏水作用色谱,高效液相色谱,融合蛋白,单克隆抗体,异构体,杂质 |
| Matrix: | 蛋白药物 |
| Author: | 张婷婷 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.