Description
采用赛默飞世尔科技在线凝胶色谱- 气质联用(Online- GPC-GC/MS)对3 种蔬菜中181 种农药残留进行定性定量 分析。该方法前处理操作简单,重复性好,灵敏度高。 实验结果表明181 种化合物线性关系良好,线性相关系 数均大于0.99;91.7% 的化合物检出限低于1μg/kg;RSD 在0.08-11.39% 之间,90.8% 的加标回收率均在70%-130% 之间,结果良好。| Market: | Food and Beverage | 
| Keywords: | ISQ GC-MS;UltiMate 3000 HPLC;农药残留;蔬菜 | 
| Matrix: | 蔬菜 | 
| Author: | 车金水 | 
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.