Description
Thermo Scientific的ISQ气质联用仪配合TRACE 1300 系列的FID检测器,在分析柴油中的中间馏分时,结果 准确,重现性良好。在分析饱和烃时,重现性误差小于 0.1%,芳烃分析重现性误差小于0.4%,完全优于SH/T 0606中对于误差1.2%的要求。| Market: | Petrochem, Oil and Gas |
| Keywords: | 气质联用仪;柴油;多环芳烃 |
| Matrix: | 柴油 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.