Description
Thermo Scientific的气相色谱仪非常适用于高纯 物质中微量杂质分析。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310 自动进样器,分析苯系物中微量的芳香烃和非芳烃杂 质。实验结果表明对于分析苯纯度达到99.8%的样品, 连续进样5针,其准确度偏差达到了0.003,完全满足并 且优于ASTM D4492方法对此浓度准确度偏差为0.01的 要求。而对于苯纯度达到99.95%的样品,其分析结果的 准确度偏差达到了0.001,优于标准方法偏差为0.002的 要求[2]。而且此方法不但可以用于苯纯度分析,还完全适 用于其他苯系物,例如:甲苯、二甲苯等的分析。在数 据处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作 站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子 色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱 产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低 了维护成本。| Market: | Petrochem, Oil and Gas |
| Keywords: | 气相色谱;火焰离子化检测器;苯 |
| Matrix: | 苯 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.