Description
赛默飞快速炼厂气分析系统,可以在7 min完成炼厂 气复杂组分的分析,提高了实验室的工作效率。而且采 用两个具有独立控温的阀箱和柱箱,通过使用不同的温 度,避免了因为老化色谱柱而带来的拆卸色谱柱所引起 的问题,简化了维护程序。 此外,做为炼厂气的扩展分析,在额外配备了两个 液体阀后,可以满足GPA 2261方法分析热值。这两个分 析可以独立完成,也可以合并分析,从而提升了仪器的 使用效率,降低了成本。| Market: | Petrochem, Oil and Gas |
| Keywords: | 气相色谱,炼厂气分析仪,控温阀箱 |
| Matrix: | 炼厂气 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.