Description
建立了一套测定氯碱行业中精盐水中氯酸根和硫酸根的离子色谱方法,利用高容量阴离子交换色谱柱IonPac AS22分离并经抑制器抑制后使用电导检测器检测,盐水中高浓度氯离子基体不影响这两种待测离子的分析。本法操作简便,具有很好的选择性和更高的灵敏度,13分钟内可以完成一次分析,从而实现氯碱行业中原料卤水、过程精盐水及最终产品中氯酸根和硫酸根的实时监测,保障了氯碱生产的正常运转。| Market: | Chemical |
| Keywords: | 离子色谱;电导检测;IonPac AS22;精盐水;氯酸根;硫酸根 |
| Matrix: | 精盐水 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.