Find methods for your needs
柱后衍生法分析 8 种氨基甲酸酯农药 Be the first to rate this application
柱后衍生法分析 8 种氨基甲酸酯农药
Description
本文探索了利用双三元液相色谱结合 AXP 辅助泵,实现氨基甲酸酯柱后两级衍生并荧光检测的可行性。结果表明,该方法完全可以满足 NY/T 761-2008 方法的灵敏度要求。本方法所分析的化合物中,杀线威并未包含在 NY/T 761-2008 方法中,但在色谱图中,杀线威和涕灭威砜出峰时间相近,如果二者在色谱柱上分离度差,势必会对实际样品检测有影响,因此对于色谱柱的选择非常重要;本方法中,杀线威和涕灭威砜的分离度为 1.62,可达到完全基线分离,因此该条件下 Acclaim C18, 5μm 4.6×250mm 色谱柱完全可以用于氨基甲酸酯的分析,此外选用Acclaim PAII, 5μm 4.6×250 mm 色谱柱,同样可以达到很好的分析效果。 该柱后衍生系统为实验室自己搭建,在双三元的基础上,只需额外配置一台 AXP 泵和常规柱温箱即可实现氨基甲酸酯的检测,与 Pickering 等柱后衍生仪相比,成本 大大降低,且完全满足 NY/T 761-2008 的灵敏度要求。如果用户需要更高灵敏度的分析,如环境方向,建议配置Pickering 等柱后衍生仪
Market: Food and Beverage
Matrix: Reference solutions
Uploaded on 5/15/2017.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.