Find methods for your needs
番茄酱中 10 种工业染料的测定 Simultaneous determination of 10 industral dyes in ketchup Be the first to rate this application
番茄酱中 10 种工业染料的测定 simultaneous determination 10 industral dyes ketchup
Description
本方法参照《2015 年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》和《2015 年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》中有关工业染料的检测方法进行的相关测试。 本文对手册中的样品的前处理方法进行了研究,对比发现乙腈的提取效果更好,回收率更高;滤膜材质对红 2G 的测试结果的影响很大,聚四氟乙烯材质的滤膜对工业染料的吸附较小,能够提高测试结果的准确性;定容溶剂对红2G 峰展宽有较大影响,提高定溶液水相的比例有助于降低红 2G 的峰扩散效应,提高红 2G 的灵敏度和检出限。
Market: Food and Beverage
Matrix: Tomato ketchup
Uploaded on 5/15/2017.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.