Find methods for your needs
全新 UHPLC 技术在药物分析中的应用 Be the first to rate this application
全新 uhplc 技术在药物分析中的应用
Description
Vanquish 具有较小的梯度延迟体积(242 μL,实验数据)和最高的耐压能力(1500 bar, 22000 psi),可以实现其它 UHPLC 无法实现的快速梯度分析。 Vanquish 具有较小的柱外死体积,可提供比 HPLC 更高的峰容量,将为复杂样品指纹图谱分析提供极大的帮助。 Vanquish 具有较高的进样精密度,即使进样体积低至 0.5 μL,6 针重复进样峰面积的 RSD 值小于 1%。可通过进样同一样品的不同体积获取线性曲线,可节约大量样品配制时间并减少样品配制带来的误差。 Vanquish 具有较高的流速精度和较好的流动相混合效果,即使在快速梯度分离中,也能表现出较好的保留时间重复性(RSD <0.5%),较小的基线波动。因此, Vanquish 可提高化合物定性分析的准确性和定量分析的灵敏度。 综上所述,Vanquish 无论是在简单样品的快速分离中,还是复杂样品的指纹图谱分析中都具有优良的表现。
Market: Pharma
Matrix: Traditional Chinese medicine extraction
Uploaded on 5/15/2017.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.