Description
本方法建立了母乳中阴离子成分的离子色谱检测方 法,并用离子色谱-质谱进行验证。方法线性范围宽,线 性关系良好,回收率高,为健康咨询和奶制品行业的产 品质量控制提供了技术支持。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 氯离子,硝酸根离子,磷酸根离子,柠檬酸根离子,阴离子电导检测,质谱检测,离子色谱 |
| Matrix: | 母乳 |
| Author: | 廖冬丽 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.