Description
利培酮(Risperidone)是比利时杨森公司1984年发 明的一种新型的苯并异嗯唑衍生物。是新一代的抗精神病药,是强有力的D2拮抗剂,可 以改善精神分裂症的阳性症状,但它引起的运动功能抑 制,以及强直性昏厥都要比经典的抗精神病药少。 羟胺用于合成利培酮原料药,羟胺对呼吸系统、皮 肤、眼部及黏膜具刺激性,吞食有害,为潜在的诱变剂, 羟胺在加热时可能发生爆炸。 目前对于羟胺的检测大多采用滴定法,分光光度法 等,实验操作复杂,灵敏度低。本实验采用离子色谱 法脉冲安培法分离测定羟胺、2-羟乙基肼、肼,分离度 好,灵敏度高,操作简便,建立了一种有效利培酮中羟 胺的方法。Market: | Pharma |
Keywords: | 离子色谱;脉冲积分安培;羟胺;利培酮 |
Matrix: | 定利培酮 |
Author: | 刘慧 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.