Description
六价铬为极毒物,可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜 侵入人体,而且很容易被吸收,能造成遗传性基因缺陷而 致癌,以及鼻出血、溃疡和鼻中隔穿孔,肾脏和肝脏的损 伤等诸多的其他健康问题,过量的六价铬甚至有致死作 用,因此对环境有持久危险性。 今年7月20日全面实施的《欧盟玩具安全新指令》增 加了对六价铬检测的现实要求。目前,中国大陆地区检测 铬的方法主要集中于比色法,原子吸收法和原子荧光法, 比色法容易受到基体有色物质的干扰应用范围受到制约, 而原子光谱法仅能针对铬元素进行总量检测,无法区分铬 的价态。因此,本应用建立了一种专属测定塑料中六价铬 的方法,以满足迫切的塑料玩具及其他塑料制品的安全监 控需求。| Market: | Chemical |
| Keywords: | 离子色谱;塑料;铬 |
| Matrix: | 塑料 |
| Author: | 姜振邦 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.