Description
离子色谱分离脉冲安培检测器测定糖分离度好灵敏度 高,在糖类物质的研究中应用非常广泛。毛细管离子色谱 常用色谱柱直径为0.4 mm,流速为10 μL/min,其进样体 积通常为0.4 μL,与常规分析型离子色谱相比,其灵敏度 是常规离子色谱的近百倍,且。毛细管离子色谱的流速 是10 μL/min,符合质谱对低流速的需求;且经过抑制器 后,淋洗液中的钾离子被交换到废液中,进入质谱的流动 相基本为水,与质谱具有很好的兼容性,在需要进行定性 研究时可连接质谱。并且在进入质谱前,可以通过一个三 通引入部分乙腈以增加质谱的雾化效率,增加仪器的稳定 性。本方法在柱后乙腈溶液中添加了少量乙酸钠,以提高 糖在质谱中的重现性。毛细管离子色谱质谱联用测定糖方 法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度 高,进一步拓展了毛细管离子色谱的应用范围,具有较高 的实用价值。| Market: | Other |
| Keywords: | 离子色谱;质谱;发酵液;糖 |
| Matrix: | 蓝藻发酵液 |
| Author: | 潘广文 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.