Description
文中建立了一套测定左乙拉西坦原料药中四丁基胺 的离子色谱方法,样品中基体不影响待测物质的准确分 析。待测物四丁基胺在SCS1上的峰形很对称,方法分析 速度快,操作简便,灵敏度等均可完全满足此类样品测 定的要求。Market: | Pharma |
Keywords: | 抑制型电导;离子色谱; 左乙拉西坦; 四丁基溴化铵 |
Matrix: | 左乙拉西坦 |
Author: | 钟乃飞 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.