Description
因为Cr3+和Cr6+毒性的巨大差异,原来只测总铬的方 法已经不适应检测的要求,价态分析变得非常重要。欧盟 EN71-3 2012版中对六价铬的限量极低,对最严格的第二 类液体材料,限量值仅为5 μg/kg。其基体复杂,文本中 推荐的HPLC-ICP-MS方法也不能满足此类样品的检测要 求,因此需要开发新的检测方法。 离子色谱早已有分离三价铬和六价铬的资料,并且成 为美国EPA的标准,但仅针对水这种比较简单的基体,检 测限也不满足要求,需要进一步改进。| Market: | Other |
| Keywords: | 六价铬、玩具、离子色谱、柱后衍生 |
| Matrix: | 玩具 |
| Author: | 钟新林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.